Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE a testa incrociata e singolo lato
Per l'uso con contenitori tipo provetta e sempre molto efficaci come agitatori per usi generali. Gli agitatori magnetici rivestiti in PTFE includono una testa a croce su un lato dell'agitatore.
8.50€ - 33.82€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | Bianco |
Descrizione | Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16255721
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
14.64€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10690443
|
Fisherbrand™
|
40 mm |
8.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16215731
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
33.82€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10600453
|
Fisherbrand™
|
60 mm |
13.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11527822
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11547822
|
Fisherbrand™
|
17 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11537822
|
Fisherbrand™
|
14 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Agitatore magnetico stabile per impieghi generici
- Progettato per l'utilizzo con contenitori tipo provetta ancora molto efficaci come agitatori generali
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE |