Learn More
Poulten Graf™ Dispenser base Fortuna Optifix in PTFE/PP/Fibra di vetro/Teflon/Ceramica
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensers have a dispensing cylinder and piston made of glass.
457.00€ - 2730.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | PTFE, Polypropylene, Fiberglass, Teflon, Ceramic |
Da utilizzare con (applicazione) | For dispensing aqueous solutions, acids and crystallizing liquids |
Quantità | Each |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10364591
|
Poulten Graf™
101 08027 |
0.4 to 2 mL |
457.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10339800
|
Poulten Graf™
101 08058 |
100 to 500 mL |
2730.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10518151
|
Poulten Graf™
101 08038 |
2 - 10 ml |
457.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10068790
|
Poulten Graf™
101 08033 |
1 to 5 mL |
457.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10768751
|
Poulten Graf™
101 08048 |
10 to 50 mL |
667.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10577951
|
Poulten Graf™
101 08051 |
20 to 100 mL |
1160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10633971
|
Poulten Graf™
101 08053 |
40 to 200 mL |
1725.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10008830
|
Poulten Graf™
101 08044 |
6 to 30 mL |
631.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10798941
|
Poulten Graf™
101 08056 |
60 to 300 mL |
2430.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
For dosing of the most common chemicals, acids and crytallizing liquids (not suitable for solvents). Poulten Graf™ PTFE/PP/Fiberglass/Teflon/Ceramic Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensers have a dispensing cylinder and piston made of glass.
- Manufactured according to DIN EN ISO 9001:2008 using high quality materials
- With solid PTFE encased dispensing piston made of glass
- Cylinder coated with plastic to protect against breakage
- With certificate, individually numbered
- Ergonomic finger protection cap made of PP with volume setting system
- Graduation on the scale is lasered and easy to read
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Specifica
Clear | |
PTFE, Polypropylene, Fiberglass, Teflon, Ceramic | |
For dispensing aqueous solutions, acids and crystallizing liquids | |
Each |
Titolo del prodotto
Poulten Graf™ Dispenser base Fortuna Optifix in PTFE/PP/Fibra di vetro/Teflon/Ceramica