Learn More
Glindemann™ PTFE Sealing Rings for taper joints (laboratory glassware)
For grease-free sealing of ground joints and plugs, extra tight and extra clean. The alternative to ground collar, grip collar sleeve and stopper made of PTFE.
Marca:  Glindemann™ K29
Encompass
Codice prodotto. 10390001
  • dietro preventivo / pezzi 50
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Air leak rate <10-8 to 10-6 mbar l/s (high vacuum, overpressure).
  • Solvent leak rate in containers <0.1 to 0.03mg/d.
  • Temperature resistant from -200 to +300°C.
  • The elastic ring (0.07mm thick) adheres to the ground joint without a groove, is reusable and fits to ground joint clamps.
  • Other sizes on request.
Specifica
Specifica
PTFE
NS 29
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.