Learn More
Glindemann™ PTFE Sealing Rings for taper joints (laboratory glassware)
For grease-free sealing of ground joints and plugs, extra tight and extra clean. The alternative to ground collar, grip collar sleeve and stopper made of PTFE.
31.82€ - 57.85€
Codice del prodotto | Marca | dimProductType | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | dimProductType | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10125930
![]() |
Glindemann™
K7 |
33.09€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10268410
![]() |
Glindemann™
K10 |
33.47€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10228460
![]() |
Glindemann™
K12 |
31.82€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10636521
![]() |
Glindemann™
K14 |
34.43€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10782131
![]() |
Glindemann™
K19 |
38.96€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10646521
![]() |
Glindemann™
K24 |
39.32€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10390001
![]() |
Glindemann™
K29 |
39.95€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10257790
![]() |
Glindemann™
K34 |
39.95€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10686901
![]() |
Glindemann™
K45 |
57.85€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
Descrizione
- Air leak rate <10-8 to 10-6 mbar l/s (high vacuum, overpressure).
- Solvent leak rate in containers <0.1 to 0.03mg/d.
- Temperature resistant from -200 to +300°C.
- The elastic ring (0.07mm thick) adheres to the ground joint without a groove, is reusable and fits to ground joint clamps.
- Other sizes on request.
Specifica
PTFE |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.