Learn More
Cowie Technology™ PTFE Angled Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer
Cowie Technology™ PTFE Angled Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer slides over standard shafts and locks in place to give the most effective stirring patterns.
46.05€ - 91.45€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PTFE Shaft Stirrers |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Mixing |
Quantità | 1 Each |
Temperatura (sistema metrico) | -200°C to +280°C |
Tipo | PTFE Shaft Stirrer 4 Blade Adjustable Rotor |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Diametro ventola (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Diametro ventola (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10068201
|
Cowie Technology™
005.606040 |
6 mm | 40 mm |
46.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10271802
|
Cowie Technology™
005.610090 |
10 mm | 90 mm |
91.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10503172
|
Cowie Technology™
005.610060 |
10 mm | 60 mm |
61.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10610433
|
Cowie Technology™
005.612070 |
12 mm | 70 mm |
60.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10530862
|
Cowie Technology™
005.612090 |
12 mm | 90 mm |
77.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals.
- Chemically Inert
- Non-Contaminating
- Usable to 280°C
Specifica
PTFE Shaft Stirrers | |
1 Each | |
PTFE Shaft Stirrer 4 Blade Adjustable Rotor |
Mixing | |
-200°C to +280°C |