Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE con perno ad anello
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Fisherbrand™ in PTFE con perno ad anello sono ideali per contenitori con la superficie di fondo irregolare o inusuale.
Marca:  Fisherbrand™ 001.312
Codice prodotto. 11587802
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • The flat surfaces provide a greater mixing action.
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
Bianco
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
12 mm
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring
4,5 mm
Cilindrico, Perno ad anello
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE con perno ad anello > Dimensions (Dia. x L): 4.5 dia. x 12mmL