Learn More
Fisherbrand™ Ancorette in PTFE con perno ad anello
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione  Fisherbrand™ in PTFE con perno ad anello sono ideali per contenitori con la superficie di fondo irregolare o inusuale.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01600kg
Codice prodotto. 16265811
  • 35.10€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 31-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • The flat surfaces provide a greater mixing action.
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
10mm
Bianco
70mm
PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Cilindrico, Perno ad anello