Learn More
Fisherbrand™ Valvola a baionetta dritta passante in PTFE
Use with rigid and semi-rigid tubing. The PTFE standard straight-through valve includes bayonet fittings.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03300kg
Descrizione
- Plug valve
- For use with rigid and semi-rigid tubing - glass, FEP, or PTFE
- Improved connector system
- All wetted parts
- Maximum pressure 1 bar at 100°C and 5mm Hg
- All contact parts are PTFE
- Valves may be sterilized at 135°C
Specifica
Valvola a baionetta dritta passante in PTFE | |
Bore size: 2mm | |
Sì | |
59 mm | |
−200°C | |
27 mm | |
Bianco e blu | |
280°C |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
4.5 mm | |
PTFE | |
PTFE Connectors | |
1 ciascuno | |
20 mm | |
1 bar |