Learn More
Fisherbrand™ Valvola a baionetta dritta passante in PTFE
Use with rigid and semi-rigid tubing. The PTFE standard straight-through valve includes bayonet fittings.
21.00€ - 36.50€
Specifica
Product Type | PTFE Straight Through Bayonet Valve |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con | PTFE Connectors |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11749337
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 4mm | 10 mm |
22.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10120192
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 2mm | 6 mm |
21.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10170282
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 2mm | 4.5 mm |
21.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11739337
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 3mm | 6.8 mm |
22.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11759337
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 5mm | 11 mm |
36.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10291992
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 3mm | 8 mm |
22.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Plug valve
- For use with rigid and semi-rigid tubing - glass, FEP, or PTFE
- Improved connector system
- All wetted parts
- Maximum pressure 1 bar at 100°C and 5mm Hg
- All contact parts are PTFE
- Valves may be sterilized at 135°C
Specifica
PTFE Straight Through Bayonet Valve | |
Autoclavable | |
PTFE Connectors | |
1 Each | |
White/Blue | |
280°C |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE | |
-200°C | |
20 mm | |
1 bar |