Learn More
Cowie Technology™ PTFE Straight Through Connector
Accepts any rigid or semi-rigid tubing. Cowie Technology™ PTFE Straight Through Connector locks in place quickly with a bayonet type coupling.
9.30€ - 11.35€
Specifica
Product Type | PTFE Straight Through Connector |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10630273
|
Cowie Technology™
016.903.7.2 |
44 mm | 14 mm | 14 mm | 6.8 mm |
10.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10038201
|
Cowie Technology™
016.905.2 |
54 mm | 16 mm | 16 mm | 11 mm |
11.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10620273
|
Cowie Technology™
016.902.5.2 |
44 mm | 14 mm | 14 mm | 4.5 mm |
9.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10170522
|
Cowie Technology™
016.904.9.2 |
52 mm | 16 mm | 15.5 mm | 9 mm |
9.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Bayonet fitting
- For use with rigid and semi rigid tubing such as glass, FEP or PTFE
Specifica
PTFE Straight Through Connector | |
Autoclavable | |
-200°C | |
White |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE | |
1 Each | |
280°C |