Learn More
Bohlender™ Raccordo diritto per tubi in PTFE con filettatura GL
Use this fitting to connect different diameters of tubes or tubing. Bohlender™ BOLA™ PTFE Straight Tube Fittings With GL Thread feature universal chemical resistance, ideal for distributing liquids or gases.
Marca:  Bohlender™ D538-14
Codice prodotto. 10175111
  • 51.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Straight tube fitting made of PTFE
  • Two connections with GL thread
  • The product is only exposed to PTFE
  • Temperature range: -200 to +250°C
Specifica
Specifica
Conformità FDA
PTFE
−200°C
GL 14
250°C
Raccordo per tubo diritto
For connecting different diameters of tubes or tubing
1 ciascuno
10 bar