Learn More
Bohlender™ Raccordo diritto per tubi in PTFE con filettatura GL
Use this fitting to connect different diameters of tubes or tubing. Bohlender™ BOLA™ PTFE Straight Tube Fittings With GL Thread feature universal chemical resistance, ideal for distributing liquids or gases.
47.38€ - 301.04€
Specifica
Product Type | Raccordo per tubo diritto |
---|---|
Certificazione/Conformità | Conformità FDA |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | For connecting different diameters of tubes or tubing |
Min. Operating Temperature (Metric) | −200°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10134581
|
Bohlender™
D538-18 |
GL 18 |
47.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10359321
|
Bohlender™
D538-32 |
GL 32 |
216.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10033331
|
Bohlender™
D538-45 |
GL 45 |
301.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10175111
|
Bohlender™
D538-14 |
GL 14 |
48.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Straight tube fitting made of PTFE
- Two connections with GL thread
- The product is only exposed to PTFE
- Temperature range: -200 to +250°C
Specifica
Raccordo per tubo diritto | |
PTFE | |
−200°C | |
10 bar |
Conformità FDA | |
For connecting different diameters of tubes or tubing | |
1 ciascuno | |
250°C |