Learn More
Fisherbrand™ Valvola a baionetta di tipo T in PTFE
Da utilizzare con tubi rigidi e semirigidi. La valvola di tipo T standard in PTFE include attacchi a baionetta.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00400kg
Codice prodotto. 11769337
  • 25.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Plug valve
  • For use with rigid and semi-rigid tubing - glass, FEP, or PTFE
  • Improved connector system
  • All wetted parts
  • Maximum pressure 1 bar at 100°C and 5mm Hg
  • All contact parts are PTFE
  • Valves may be sterilized at 135°C
Specifica
Specifica
PTFE T-Type Bayonet Valve
Bore size: 3mm
Autoclavable
59 mm
-200°C
43 mm
White/Blue
280°C
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
6.8 mm
PTFE
PTFE Connectors
1 Each
20 mm
1 bar