Learn More
Fisherbrand™ Valvola a baionetta di tipo T in PTFE
Da utilizzare con tubi rigidi e semirigidi. La valvola di tipo T standard in PTFE include attacchi a baionetta.
24.30€ - 34.85€
Specifica
Product Type | PTFE T-Type Bayonet Valve |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con | PTFE Connectors |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10592582
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 3mm | 8 mm |
26.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10160332
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 2mm | 4.5 mm |
24.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11769337
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 3mm | 6.8 mm |
25.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11779337
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 4mm | 9 mm |
26.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11793299
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 5mm | 11 mm |
34.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10435252
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 2mm | 6 mm |
24.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10502592
|
Fisherbrand™
|
Bore size: 4mm | 10 mm |
27.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Valvola a maschio
- Da utilizzare con tubi rigidi e semirigidi - vetro, FEP o PTFE
- Sistema a connettori migliorato
- Tutte le parti a contatto con i fluidi
- Pressione massima di 1 bar a 100°C e 5 mm Hg
- Tutte le parti di contatto sono in PTFE
- Le valvole possono essere sterilizzate a 135°C
Specifications
PTFE T-Type Bayonet Valve | |
Autoclavable | |
PTFE Connectors | |
1 Each | |
White/Blue | |
280°C |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE | |
-200°C | |
20 mm | |
1 bar |