Learn More
Kartell™ PTFE Watch Glass
Use a watch glass to evaporate liquids, hold solids when weighing a sample, and in situations where cross-contamination could occur. Kartell™ PTFE Watch Glass has good heat and chemical resistance.
Marca:  Kartell™ 0064700
Codice prodotto. 10224141
  • 77.15€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Superior chemical, mechanical, and heat resistance
  • Can be used safely for continuous service at temperatures up to 250°C
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
Round
Round
153.92 mm
PTFE
Watch Glass