Learn More
Kartell™ PTFE Watch Glass
Use a watch glass to evaporate liquids, hold solids when weighing a sample, and in situations where cross-contamination could occur. Kartell™ PTFE Watch Glass has good heat and chemical resistance.
19.85€ - 77.15€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10224141
|
Kartell™
0064700 |
153.92 mm |
77.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10214141
|
Kartell™
0064600 |
126.36 mm |
60.55€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10707721
|
Kartell™
0064300 |
52.76 mm |
19.85€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10293991
|
Kartell™
0064400 |
76.32 mm |
30.30€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10254041
|
Kartell™
0064500 |
99.39 mm |
45.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Superior chemical, mechanical, and heat resistance
- Can be used safely for continuous service at temperatures up to 250°C
- Suitable for foodstuff
Specifica
PTFE |