Learn More
Buerkle™ Puerckhauer Soil Sampler
Puerckhauer soil sampler for heavy and stony soils.
600.00€ - 1325.00€
Specifica
Product Type | Puerckhauer Soil Sampler |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Include | Attachable handle, with non-slip Plastic grips |
Graduato | Si |
Da utilizzare con (applicazione) | For Heavy and Stony Soils, 0 to 90 cm N-Min Sampling |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna | Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna | Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10618898
|
Buerkle™
5350-5012 |
20 mm | 20 mm | 81 cm |
600.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11892303
|
Buerkle™
5350-5018 |
25 mm | 28 mm | 117.5 cm |
1325.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Very robust Puerckhauer-sampler for heavy and stony soils. Model 5350-5018 has a conically-tapered 60 cm tip which makes it much easier to extract the driven-in sampler. Ideal for N-min sampling 0–90 cm.- Depth graduation 10 cm divisions
- Attachable handle, with non-slip plastic grips
- Reinforced impact head
- Stainless steel
Specifica
Puerckhauer Soil Sampler | |
Attachable handle, with non-slip Plastic grips | |
For Heavy and Stony Soils, 0 to 90 cm N-Min Sampling |
Stainless Steel | |
Si |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Puerckhauer Soil Sampler