Learn More
JULABO™ PURA™ Water Baths
I bagnomaria PURA™ sono sinonimo di lavoro facile e sicuro in laboratorio. Queste soluzioni di alta qualità offrono una stabilità di temperatura di ±0.15 °C. La temperatura di lavoro da +18 °C a 99.9 °C consente numerose possibilità di utilizzo.
918.00€ - 1555.00€
Specifica
Temperatura ambiente | 5 a 40°C |
---|---|
Display | LED digital |
Include | Segnale allarme sonoro e visivo |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Precisione termica | ± 0.15°C |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16206601
![]() |
JULABO™
9550504 |
PURA™ 4 | 0.8 a 4.5 L |
918.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16216601
![]() |
JULABO™
9550510 |
PURA™ 10 | 1.4 a 9.5 L |
1055.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16226601
![]() |
JULABO™
9550514 |
PURA™ 14 | 2 a 14 L |
1125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16236601
![]() |
JULABO™
9550522 |
PURA™ 22 | 3.4 a 25.5 L |
1240.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16246601
![]() |
JULABO™
9550530 |
PURA™ 30 | 4.8 a 36 L |
1555.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ease of use
- Bright display
- Splash-proof protected mains switch
- Built-in dry running protection
- No disturbing elements in the bath
- Platform included as standard
- Integrated timer
- Non-slip rubber feet
- Ergonomic recessed grips
Specifica
5 a 40°C | |
Segnale allarme sonoro e visivo | |
± 0.15°C | |
35 cm |
LED digital | |
Acciaio inossidabile | |
0.1° | |
27 cm |
Titolo del prodotto
JULABO™ PURA™ Water Baths