Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 10 to 15 in. wide
PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.
3295.00€ - 5270.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | COC |
Tipo di chiusura | Safe Seal |
Colore | Clear, White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
30042304
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1424SS |
14 x 24 |
4210.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042225
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1420SS |
14 x 20 |
4165.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042317
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1418SS |
14 x 18 |
4070.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042243
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1416SS |
14 x 16 |
4045.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042278
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1414SS |
14 x 14 |
3955.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042299
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1248SS |
12 x 48 |
4165.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042280
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1246SS |
12 x 46 |
4070.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042203
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1242SS |
12 x 42 |
4000.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042179
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1240SS |
12 x 40 |
3955.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042244
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1236SS |
12 x 36 |
3860.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042321
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1234SS |
12 x 34 |
3745.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042207
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1232SS |
12 x 32 |
3690.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042205
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1230SS |
12 x 30 |
3645.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042277
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1228SS |
12 x 28 |
3600.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042315
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1224SS |
12 x 24 |
3555.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042231
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1222SS |
12 x 22 |
3365.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042188
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1220SS |
12 x 20 |
3365.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042189
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1218SS |
12 x 18 |
3365.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042257
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1216SS |
12 x 16 |
3345.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042255
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1214SS |
12 x 14 |
3320.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042216
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1212SS |
12 x 12 |
3295.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042248
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1062SS |
10 x 62 |
5010.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042191
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1056SS |
10 x 56 |
5010.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042251
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1048SS |
10 x 48 |
4915.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042270
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1036SS |
10 x 36 |
3860.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042220
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1030SS |
10 x 30 |
4255.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042228
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1024SS |
10 x 24 |
3510.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042212
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1022SS |
10 x 22 |
3390.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042246
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1020SS |
10 x 20 |
3345.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042184
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1018SS |
10 x 18 |
3345.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042206
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1015SS |
10 x 15 |
3295.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042201
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1543SS |
15 x 43 |
4775.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042263
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1526SS |
15 x 26 |
4210.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042208
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1448SS |
14 x 48 |
5270.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042302
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1440SS |
14 x 40 |
4565.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042281
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1438SS |
14 x 38 |
4490.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042215
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1436SS |
14 x 36 |
4400.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30042193
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STKRP1426SS |
14 x 26 |
4355.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
- Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
- Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Made in the USA
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavable | |
Safe Seal | |
Single-use | |
Tyvek | |
5.3 mil | |
121 to 125 C | |
Autoclave Bag |
COC | |
Clear, White | |
Steam Sterilization of Pharmaceutical Equipment | |
Non-sterile | |
Yes | |
5.3 mil |
Titolo del prodotto
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 10 to 15 in. wide