Learn More
Labcon PurePlus™ 96 Well Deep Well Plates with Square Wells
GREENER_CHOICE
96 deep well plates with square wells
Marca:  Labcon 3908-525-000-9
76.31 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24286" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16604142
  • 81.15€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
10 Plates/Pk., 10 Pk./Case
Natural
Fits Most Popular Thermocyclers
96
Sterile
Molecular Biology
Autoclavable
PurePlus
Single-use
Polypropylene USP Class VI Resin
1.2 mL
Conical Bottom (V-well)
10 Plates / Pk.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Labcon PurePlus™ 96 Well Deep Well Plates with Square Wells > 1.2 mL; Sterile