Learn More
PURUS™ Sottoguanti in nylon PureTouch
I sottoguanti PureTouch offrono una barriera confortevole che previene le irritazioni cutanee senza ridurre la sensibilità tattile. Riducono la traspirazione e assorbono l'umidità durante l'uso prolungato di guanti monouso o riutilizzabili.
Marca: PURUS™ GLHF-M
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Per l'uso con guanti in lattice, nitrile, PVC o con qualsiasi tipo di guanti monouso o riutilizzabili
- Composizione 100% nylon 15 denari, con basso rilascio di fibre
- Robusti e lavabili per il riutilizzo
- Sottoguanti compatibili per tutti gli ambienti di camera sterile
- Polsini con codice colore per l'identificazione visiva delle dimensioni
Order Info
Disponibili nella versione a dita intere o mezze dita.
Compliance
Prodotto in ambiente certificato ISO 9002. Conforme agli standard federali e ASTM per il contenuto di proteine. AQL 1.5.
Specifica
Uncoated | |
Reusable | |
Nylon | |
Non-sterile | |
Allergy/Irritation Prevention | |
Orange |
White | |
Ambidextrous | |
Medium | |
Half | |
Knit | |
21.5 g |