Learn More
PURUS™ Sottoguanti in nylon PureTouch
I sottoguanti PureTouch offrono una barriera confortevole che previene le irritazioni cutanee senza ridurre la sensibilità tattile. Riducono la traspirazione e assorbono l'umidità durante l'uso prolungato di guanti monouso o riutilizzabili.
32.95€ - 398.00€
Specifica
Coating Material | Uncoated |
---|---|
Colore | White |
Monouso | Reusable |
Hand | Ambidextrous |
Materiale | Nylon |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15928920
|
PURUS™
GLHF-S |
Small |
32.95€
20 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15737039
|
PURUS™
GLHF-S |
Small |
398.00€
300 paia |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15727039
|
PURUS™
GLHF-M |
Medium |
398.00€
300 paia |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15918920
|
PURUS™
GLHF-M |
Medium |
32.95€
20 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15908920
|
PURUS™
GLHF-L |
Large |
32.95€
20 paia |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15717039
|
PURUS™
GLHF-L |
Large |
398.00€
300 paia |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15747039
|
PURUS™
GLHF-XL |
X-Large |
398.00€
300 paia |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15938920
|
PURUS™
GLHF-XL |
X-Large |
32.95€
20 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Per l'uso con guanti in lattice, nitrile, PVC o con qualsiasi tipo di guanti monouso o riutilizzabili
- Composizione 100% nylon 15 denari, con basso rilascio di fibre
- Robusti e lavabili per il riutilizzo
- Sottoguanti compatibili per tutti gli ambienti di camera sterile
- Polsini con codice colore per l'identificazione visiva delle dimensioni
Order Info
Disponibili nella versione a dita intere o mezze dita.
Compliance
Prodotto in ambiente certificato ISO 9002. Conforme agli standard federali e ASTM per il contenuto di proteine. AQL 1.5.
Specifica
Uncoated | |
Reusable | |
Nylon | |
Half | |
Knit |
White | |
Ambidextrous | |
Non-sterile | |
Allergy/Irritation Prevention | |
21.5 g |