Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Extinguisher Pictogram
Marca:  Brady™ 816896
20.24 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15153279
  • 21.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010
PVC
Bi-directional
203 mm
203.00 mm
Square
White on Red
PIC F001-203x203-BIPVC-CRD/1
1 Ea.
Indoor & Outdoor
1.591 mm
-20 °C-70 °C
Global