Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Extinguisher Pictogram
21.85€ - 27.30€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Materiale PVC
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor & Outdoor
Altezza (sistema metrico) 203 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Stile Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Stile Prezzo Quantità e disponibilità  
15163279
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
816900
Panoramic
27.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15153279
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
816896
Bi-directional
21.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ISO 7010
1 Ea.
203 mm
203.00 mm
Square
White on Red
PVC
Indoor & Outdoor
1.591 mm
-20 °C-70 °C
Global