Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Hose Pictogram
Marca: Brady™ 817059
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010 | |
PVC | |
Panoramic | |
203 mm | |
203.00 mm | |
Square | |
White on Red |
PIC F002-203x203-VPVC-CRD/1 | |
1 Ea. | |
Indoor & Outdoor | |
1.591 mm | |
-20 °C-70 °C | |
Global |