Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Hose Pictogram
21.85€ - 26.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | PVC |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor & Outdoor |
Altezza (sistema metrico) | 203 mm |
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15143279
|
Brady™
817055 |
Bi-directional |
21.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15133279
|
Brady™
817059 |
Panoramic |
26.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
203 mm | |
203.00 mm | |
Square | |
White on Red |
PVC | |
Indoor & Outdoor | |
1.591 mm | |
-20 °C-70 °C | |
Global |