Learn More
Kartell™ Tubi flessibili K30 in PVC
In PVC atossico. I tubi flessibili Kartell™ K30 in PVC sono flessibili e trasparenti.
Marca: Kartell™ 0389300
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured from atoxic PVC. Kartell™ PVC K30 hoses are flexible and transparent.
Polyvinyl Chloride (PVC)
Flexible and transparent
Atoxic material
Suitable for liquid transfers
Cadium free
Temperature: +50°C/-5°C
Specifica
6 mm | |
9 mm | |
Per il trasferimento di liquidi | |
1 ciascuno | |
Trasparente |
PVC | |
20 m | |
da –5 a 20 °C | |
6 mm | |
da –5 a 20 °C |