Learn More
Kartell™ Tubi flessibili K30 in PVC
In PVC atossico. I tubi flessibili Kartell™ K30 in PVC sono flessibili e trasparenti.
34.75€ - 70.70€
Specifica
Materiale | PVC |
---|---|
Overall Length (Metric) | 20 m |
Da utilizzare con (applicazione) | Per il trasferimento di liquidi |
Min. Operating Temperature (Metric) | da –5 a 20 °C |
Quantità confezione | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12523407
|
Kartell™
0389500 |
14 mm | 10 mm |
62.20€
20m |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12503407
|
Kartell™
0389300 |
9 mm | 6 mm |
34.75€
20m |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10217301
|
Kartell™
0389400 |
12 mm | 8 mm |
70.70€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured from atoxic PVC. Kartell™ PVC K30 hoses are flexible and transparent.
- Intervallo di temperatura: da -5 °C a 50 °C
- Senza cadmio
- Adatti per il trasferimento di liquidi
Specifica
PVC | |
Per il trasferimento di liquidi | |
1 ciascuno | |
da –5 a 20 °C |
20 m | |
da –5 a 20 °C | |
Trasparente |