Learn More
Gilson™ PVDF Connectors
Marca: Gilson™ F1179931
71.73 EUR valido fino al 2024-08-02
Usa il codice promo "21702" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Descrizione
- These products are replacement parts for Gilson HPLC systems
Specifica
Connector | |
PVDF | |
1 to 2mm tubing I.D. to 2 to 3mm | |
10 Set |