Learn More
Gilson™ PVDF Connectors
82.70€
Specifica
Product Type | Connector |
---|---|
Materiale | PVDF |
Quantità confezione | 10 Set |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12346112
|
Gilson™
F1179931 |
1 to 2mm tubing I.D. to 2 to 3mm |
82.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10729714
|
Gilson™
F1179951 |
2 to 3mm tubing I.D. to 2 to 3mm |
82.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- These products are replacement parts for Gilson HPLC systems
Specifica
Connector | |
PVDF | |
10 Set |