Learn More
Buerkle™ Connettori a T cilindrici in PVDF
GREENER_CHOICE
Connettori a T per salvaguardare il collegamento flessibile e sicuro per applicazioni complesse. I connettori a T cilindrici in PVDF Buerkle™ sono disponibili in diversi formati e vengono impiegati per prolungare, collegare, diramare, unire e riparare tubi rigidi e flessibili.
Marca:  Buerkle™ 8711-0010
15.82 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10086251
  • 18.45€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • PVDF
  • Temperature resistant up to +160°C max.
  • Sterilizable
Specifica
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS
Sì
9 to 11 mm Hose
Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant
Transparent
Connettore a T per tubo
PVDF
10/Pk.; 20/Scale
Cilindrico a T
160°C