Learn More
Buerkle™ PVDF Four-Way-Connectors
GREENER_CHOICE
Cylindrical Four-Way Hose Connectors to connect hoses. Useful for extending, connecting, branching, joining and repairing hoses in the laboratory.
Marca:  Buerkle™ 8717-0010
24.06 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15316307
  • 28.05€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PVDF, Temperature resistant up to +160 °C max., highly resistant to chemicals
  • Sterilisable
Specifica
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS
9 to 11 mm
PVDF
10/Pk.; 20/Scale
Transparent
4-Way Connector
Autoclavable
Tubing with Diameter of 9 to 11 mm
Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant
160°C