Learn More
Buerkle™ PVDF Four-Way-Connectors
GREENER_CHOICE
Cylindrical Four-Way Hose Connectors to connect hoses. Useful for extending, connecting, branching, joining and repairing hoses in the laboratory.
17.25€ - 36.90€
Specifica
Product Type 4-Way Connector
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PVDF
Resistance Properties Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15386297
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
8717-0004
3 to 5 mm
17.25€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15396297
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
8717-0006
5 to 7 mm
19.15€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15306307
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
8717-0008
7 to 9 mm
24.35€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15316307
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
8717-0010
9 to 11 mm
28.05€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15326307
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
8717-0012
11 to 13 mm
31.95€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15336307
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Buerkle™
8717-0014
13 to 15 mm
36.90€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PVDF, Temperature resistant up to +160 °C max., highly resistant to chemicals
  • Sterilisable
Specifica
Specifica
4-Way Connector
Autoclavable
Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant
160°C
EU Foodstuffs, RoHS
PVDF
Transparent