Learn More
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF Gas Sampling Bags
Use these bags made from corrosive-resistant Kynar™ for all your application needs. Standard Kynar™ PVDF Gas Sampling Bags feature strong seams for added durability.
44.40€ - 120.00€
Specifica
Product Type Gas Sampling Bag
Materiale PVDF
Temperature Range (Metric) 71°C
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
11720099
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
01410-35
37.7 L Septum valve
86.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11720309
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
01410-30
0.3 L Septum valve
44.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11770329
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
01410-32
3.8 L Septum valve
55.10€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11795848
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
01410-16
85.7 L on/off valve
120.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11795858
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
01410-13
8.1 L on/off valve
73.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
All standard models have either an on/off valve (3⁄16'' nickel-plated brass hose barb) or a silicone septum in polypropylene housing.
  • Max temp: 160°F (71°C)
  • Individually sealed in a dust-protected outer bag that also blocks out sunlight
  • Single-wide seam
  • Available in 2-mil and 4-mil thick style
Specifica
Specifica
Gas Sampling Bag
PVDF
71°C
3 mil
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF Gas Sampling Bags