Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers acc. To Gay Lussac Adjusted with Thermometer
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
253.00€ - 261.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10010231
|
Lenz Laborglasintrumente
05640013 |
10 mL |
253.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10070261
|
Lenz Laborglasintrumente
05640028 |
50 mL |
261.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507
- Standard, adjusted, lateral capillary
- With conical joint cap NS 7/16
- Thermometer with joint NS 10/19
- With frosted glass scale (measuring range: 5-35 °C, unit: 0.2 °C, filling: alcohol)
- Adjusted to In (with individual certificate)
- Accuracy: 0.001 cm³
- Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers acc. To Gay Lussac Adjusted with Thermometer