Learn More
Rogo Sampaic™ Picnometri
Marca:  Rogo Sampaic™ KLQ008
Codice prodotto. 11762694
  • 154.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Pycnometer
25 mL
Pycnometer
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Rogo Sampaic™ Picnometri > Capacity: 25mL; Wide