Learn More
2-(Thiocyanatomethylthio)benzothiazole, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
CAS | 21564-17-0 |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 25 mg |
Densità | 1.4 g/cm3 |
Punto d'infiammabilità | 189°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Fungicides and Bactericides |
Forma fisica | Liquid |
Punti di ebollizione | 191°C |
Grado | Analytical Standard |
Titolo del prodotto
2-(Thiocyanatomethylthio)benzothiazole, Honeywell Fluka™ >