Learn More
Pyrazole, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10235280
Pyrazole, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10235280
100 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10235280
Marca: Thermo Scientific Acros 131741000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-13-1
Formula molecolare C3H4N2
Molecular Weight (g/mol) 68.08
Numero MDL MFCD00005234
InChI Key WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1
PubChem CID 1048
ChEBI CHEBI:17241
IUPAC Name 1H-pyrazole
SMILES C1=CNN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazole
Nota nome 98%
Punto di fusione 66.0°C to 70.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 186.0°C to 188.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 23, 39
Fieser 01,958; 12,419
Indice di Merck 15, 8071
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 68.08
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0368192 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2023 Catalog Number131740250,131741000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Pyrazole, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals >