Learn More
Pyrex™ Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato con frangiflutti Pyrex™
Per miscelare i contenuti mediante movimento a spirale senza alcun rischio di fuoriuscite.
Marca:  Pyrex™ 1134/12
166.24 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24329" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11373454
  • 180.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Contains four indents to mix contents consistently and without risk of spillage. Pyrex™ Borosilicate Glass Baffled Erlenmeyer Flasks can withstand multiple autoclave cycles.
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Conical; Style: Erlenmeyer
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
222 mm
Conico
Narrow
1000 mL
Preparation of cultures
Narrow
Autoclavable
129 mm
Documenti
Product Information
Titolo del prodotto
Pyrex™ Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato con frangiflutti Pyrex™ > Capacity: 1000mL