Learn More
Pyrex™ Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato con frangiflutti Pyrex™
Per miscelare i contenuti mediante movimento a spirale senza alcun rischio di fuoriuscite.
Marca: Pyrex™ 1134/14
88.86 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Contains four indents to mix contents consistently and without risk of spillage. Pyrex™ Borosilicate Glass Baffled Erlenmeyer Flasks can withstand multiple autoclave cycles.
- Ideal for use in preparation of cultures
- Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass
- Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
- Suitable for repeated autoclave cycles at 121°C
Specifica
Conico | |
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass | |
282 mm | |
Sì | |
161 mm |
2000 mL | |
Ideale per l'uso nella preparazione di colture | |
Stretta | |
Stretta |
Titolo del prodotto
Pyrex™ Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato con frangiflutti Pyrex™ > Capacity: 2000mL