Learn More
Provette in vetro borosilicato a parete spessa senza bordo Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex per garantire la massima resistenza chimica e termica. Le provette per test a pareti spesse senza bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
Marca: Pyrex 1626/10M
152.41 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Manufactured with borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimless Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
- Rimless heavy walls: provide superior mechanical strength
- Robust construction: reduces breakage, lowers replacement costs and improves user safety
- Conforms to: ISO 4142
Specifica
ISO 4142 | |
125 mm | |
100 Pack | |
16 mm |
15 mL | |
Borosilicate Glass | |
No |