Learn More
Matraccio Kjeldahl in vetro borosilicato con imboccatura smerigliata Pyrex™
Quantify, analyze, and determine organic nitrogen using the Kjeldahl method. Pyrex™ Borosilicate Glass Kjeldahkl Flask with Ground Socket performs as both air condenser and reduces sediment transport during different stages.
71.30€ - 282.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 3585 |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Forma del fondo | Round |
Dimensione chiusura | 24/29 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12070563
|
Quickfit
FK500/3L |
500 mL | 305 mm |
71.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15527850
|
Quickfit
FK800/3L |
800 mL | 325 mm |
241.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15517850
|
Quickfit
FK300/3L |
300 mL | 295 mm |
282.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Quantify, analyze, and determine organic nitrogen using the Kjeldahl method. Pyrex™ Borosilicate Glass Kjeldahkl Flask with Ground Socket performs as both air condenser and reduces sediment transport during different stages.
- For the determination of nitrogen by the Kjeldahl method
- Extra long necks act as air condensers during digestion stage and reduce entrainment during distillation stage
Specifica
ISO 3585 | |
Vetro borosilicato | |
Round | |
24/29 |