Learn More
Provette senza bordo in vetro borosilicato con parete di medio spessore Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ per offrire prestazioni superiori rispetto al vetro soda-calcico e borosilicato neutro. Le provette per test a pareti di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per attività di coltura microbiologica.
Marca:  Pyrex 1622/04M
82.27 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10121690
  • 86.60€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass to give superior performance over neutral borosilicate and soda lime glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for microbiology culture work.
  • Rimless medium walls: constructed for optimum performance
  • Robust construction: allows use at high temperatures up to 500deg.C
  • Conforms to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 4142
75 mm
Ideal for microbiology culture work
No
6 mL
Borosilicate Glass
100 Pack
12 mm
Titolo del prodotto
Provette senza bordo in vetro borosilicato con parete di medio spessore Pyrex™ > Capacity: 6mL