Learn More
Provette senza bordo in vetro borosilicato con parete di medio spessore Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ per offrire prestazioni superiori rispetto al vetro soda-calcico e borosilicato neutro. Le provette per test a pareti di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per attività di coltura microbiologica.
Marca: Pyrex 1622/06M
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass to give superior performance over neutral borosilicate and soda lime glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for microbiology culture work.
- Rimless medium walls: constructed for optimum performance
- Robust construction: allows use at high temperatures up to 500deg.C
- Conforms to: ISO 4142
Specifica
ISO 4142 | |
100 mm | |
Ideale per attività di coltura microbiologica | |
No |
8 ml | |
Vetro borosilicato | |
100 conf. | |
12 mm |