Learn More
Provette senza bordo in vetro borosilicato con parete di medio spessore Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ per offrire prestazioni superiori rispetto al vetro soda-calcico e borosilicato neutro. Le provette per test a pareti di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per attività di coltura microbiologica.
Marca:  Pyrex 1622/14M
165.46 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11960955
  • 190.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass to give superior performance over neutral borosilicate and soda lime glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for microbiology culture work.
  • Rimless medium walls: constructed for optimum performance
  • Robust construction: allows use at high temperatures up to 500deg.C
  • Conforms to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 4142
160 mm
Provette per coltura
16 mm
23 ml
Vetro borosilicato Pyrex
Conf. da 100
Titolo del prodotto
Provette senza bordo in vetro borosilicato con parete di medio spessore Pyrex™ > Capacity: 23mL