Learn More
Provette senza bordo in vetro borosilicato con parete di medio spessore Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ per offrire prestazioni superiori rispetto al vetro soda-calcico e borosilicato neutro. Le provette per test a pareti di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per attività di coltura microbiologica.
Marca: Pyrex 1622/20M
134.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass to give superior performance over neutral borosilicate and soda lime glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for microbiology culture work.
- Rimless medium walls: constructed for optimum performance
- Robust construction: allows use at high temperatures up to 500deg.C
- Conforms to: ISO 4142
Specifica
ISO 4142 | |
150 mm | |
Ideale per attività di coltura microbiologica | |
No |
55 ml | |
Vetro borosilicato | |
Conf. da 100 | |
24 mm |