Learn More
Pallone per bollitura in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
Resistant to chemical corrosion and thermal shock
Marca:  Pyrex 1100/28D
456.95 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12029012
  • 494.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 1773
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass which offers excellent resistance to chemical corrosion and thermal shock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 1773
Vetro borosilicato
Rotondo
43
2000 mL
260 mm
166 mm