Learn More
Pallone per bollitura in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
Resistant to chemical corrosion and thermal shock
49.25€ - 508.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 1773 |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Forma del fondo | Round |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10327899
|
Pyrex
1100/36D |
10 L | 279 mm |
284.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12579095
|
Pyrex
1100/04M |
100 mL | 65 mm |
133.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10587670
|
Pyrex
1100/38D |
20 L | 345 mm |
508.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12029012
|
Pyrex
1100/28D |
2000 mL | 166 mm |
494.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10754972
|
Pyrex
1100/28D |
2000 mL | 166 mm |
49.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10079139
|
Pyrex
1100/32D |
4 L | 207 mm |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12569095
|
Pyrex
1100/02M |
50 mL | 50 mm |
111.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10089139
|
Pyrex
1100/35D |
6 L | 236 mm |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12099002
|
Pyrex
1100/12D |
250 mL | 85 mm |
157.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12009012
|
Pyrex
1100/18D |
500 mL | 105 mm |
183.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12019012
|
Pyrex
1100/24D |
1000 mL | 131 mm |
269.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Complies with ISO 1773
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass which offers excellent resistance to chemical corrosion and thermal shock
Specifica
ISO 1773 | |
Borosilicate Glass | |
Round |