Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ Codice prodotto.: 10411235
Aggiungi al carrello
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 10411235
250 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 ml
1000 ml
15,000 mL
20,000 mL
2000 ml
25 ml
250 mL
50 ml
500 ml
5000 mL
Codice prodotto. 10411235
Marca: Pyrex 1515/06D
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flaconi per reagenti in vetro borosilicato, per riporre reagenti, standard analitici e terreni di coltura. I flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ sono resistenti alla sterilizzazione ad aria calda fino a 180°C e hanno un'eccellente resistenza chimica.
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
  • Complies with ISO 4796-1
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc
Materiale Borosilicate Glass
N. per confezione 10/PK
Colore chiusura Black
Certificazione/Conformità ISO 4796-1
Closure Included
Autoclavabile Autoclavable
Graduated Yes
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Rivestimento interno chiusura PTFE
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 30 mm
Diametro (sistema metrico) 66 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Titolo del prodotto
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ >