Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Round Bottom Test Tubes
Versatile, round-bottom test tubes constructed of borosilicate. Pyrex™ Borosilicate Glass Round Bottom Test Tubes are supplied in packages of 100.
Marca:  Pyrex™ 612-20
Codice prodotto. 12024617
  • 359.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass construction
  • Supplied in packs of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
40 mL
Borosilicate Glass
20 mm
200 mm
100 Pack
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Pyrex™ Borosilicate Glass Round Bottom Test Tubes > Capacity: 40mL